Merck
B0390
Sigma-Aldrich
ビリルビンオキシダーゼ Myrothecium verrucaria由来
greener alternative
lyophilized powder, 15-65 units/mg protein
別名:
MvBOx, ビリルビン:酸素オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Myrothecium verrucaria)
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
15-65 units/mg protein
組成
Protein, ≥15% biuret
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
toxicology assay: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、バイオ燃料電池の研究に使用する場合、エネルギー効率および廃棄物削減が強化されています。詳細については、Biofiles誌の論文
「Bilirubin oxidase (BOD) belongs to the subclass of the multicopper oxidase family」をご覧ください。通常、真菌で確認されるビリルビンオキシダーゼは、3つのクプレドキシン様ドメインで構成されており、これらのドメインにより4つの銅イオンで形成される2つの活性部位が得られます。研究分野:アポトーシス
アプリケーション
Myrothecium verrucariaから得られたビリルビンオキシダーゼは、ビリルビンの干渉を排除するために使用されています。また、フルオレセイン誘導体(FS)で化学修飾し、多変量校正と組み合わせて、直接ビリルビン(dBR)と総ビリルビン(tBR)を分析するためにも使用されています。
ビリルビンオキシダーゼは、ビリルビンを分解するために使用されます。Myrothecium verrucariaに由来するビリルビンオキシダーゼを使用して、黄疸標本中の遊離ヘモグロビンを測定することができます。また、色素廃液の脱色にも潜在的な用途があり、新生児黄疸の潜在的な治療薬です
生物化学的/生理学的作用
ビリルビンオキシダーゼ(BOD)は、ビリルビンのビリベルジンへの酸化を触媒するマルチ銅オキシダーゼです。酸素は電子受容体であり、水に還元されます。この酵素は、血清の健康診断中に血清中のビリルビンの診断分析に使用されます。また、中性条件下で運転するバイオ燃料電池のカソードの酵素触媒としても使用されています。60 kDaの分子量と中性pHでの高い反応性を持つ単量体タンパク質です。BODはポルフィリンとクロロフィルの代謝に関与しています。
ビリルビンオキシダーゼ(BOD)は、ラッカーゼ基質を酸化できます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.4、37°C、1分間で、1.0 μmolのビリルビンを酸化する酵素量です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B0390-VAR:
B0390-BULK:
B0390-100UN:
B0390-25UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luciano Dos Santos et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(42), 13962-13974 (2010-09-21)
The 'blue copper' enzyme bilirubin oxidase from Myrothecium verrucaria shows significantly enhanced adsorption on a pyrolytic graphite 'edge' (PGE) electrode that has been covalently modified with naphthyl-2-carboxylate functionalities by diazonium coupling. Modified electrodes coated with bilirubin oxidase show electrocatalytic voltammograms
Laith Hussein et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(13), 5831-5839 (2011-02-18)
The fabrication process of buckypapers (BPs) made from stable suspensions of as-received or functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with high purity (97.5 wt%, Baytubes), their characterization and their utilization towards novel biofuel cell electrode applications are reported. The BPs can
Kimihiko Mizutani et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 66(Pt 7), 765-770 (2010-07-08)
Bilirubin oxidase (BOD), a multicopper oxidase found in Myrothecium verrucaria, catalyzes the oxidation of bilirubin to biliverdin. Oxygen is the electron acceptor and is reduced to water. BOD is used for diagnostic analysis of bilirubin in serum and has attracted
A'edah Abu-Bakar et al.
Toxicology and applied pharmacology, 257(1), 14-22 (2011-08-30)
We have previously shown that bilirubin (BR), a breakdown product of haem, is a strong inhibitor and a high affinity substrate of the mouse cytochrome P450 2A5 (CYP2A5). The antioxidant BR, which is cytotoxic at high concentrations, is potentially useful
James A Cracknell et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(25), 6668-6675 (2011-05-06)
The blue multi-copper oxidase bilirubin oxidase (BOx) from the ascomycete plant pathogen Myrothecium verrucaria (Mv) efficiently catalyses the oxidation of bilirubin to biliverdin, with the concomitant reduction of O(2) to water, a reaction of considerable interest for low-temperature bio-fuel cell