Merck
40452
Sigma-Aldrich
ラッカーゼ from Agaricus bisporus
greener alternative
powder, deep brown, ≥4 U/mg
別名:
Uroshiol oxidase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Agaricus bisporus)
形状
powder
比活性
≥4 U/mg
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
deep brown
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、代替エネルギーのための酵素として使用されています。さらなる情報については Enzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
アプリケーション
ラッカーゼは、多くの植物、真菌および微生物に認められるポリフェノールオキシダーゼです。 ラッカーゼは、酵素バイオ燃料システム、歯のホワイトニング、繊維染色、および酸素の除去を必要とするその他の用途に役立つ場合があります
生物化学的/生理学的作用
ラッカーゼは、分子状酸素を水に還元する青色銅オキシダーゼです。 ラッカーゼは、ポリフェノール、メトキシ置換フェノール、およびジアミンを酸化しますが、チロシンは酸化しません。 ラッカーゼによる酸化は、フリーラジカルを生成する一電子反応です
単位の定義
1 unitは、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのカテコールを変換する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
40452-100MG:
40452-1G:
40452-5G:
40452-VAR:
40452-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alejandro Magana et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 110(9), 2146-2156 (2022-04-07)
One of the major drawbacks associated with autologous fat grafting is unpredictable graft retention. Various efforts to improve the survivability of these cells have been explored, but these methods are time-consuming, complex, and demand significant technical skill. In our study
The structure and function of fungal laccases
Christopher F. Thurston
Microbiology, 140, 19-26 (1994)
Applications of oxidoreductases: Recent progress.
Xu, Feng
Industrial Biotechnology (New Rochelle, N.Y.), 1, 38-50 (2005)
Meng-Hsuan Wu et al.
Scientific reports, 9(1), 9754-9754 (2019-07-07)
Laccases that are tolerant to organic solvents are powerful bio-catalysts with broad applications in biotechnology. Most of these uses must be accomplished at high concentration of organic solvents, during which proteins undergo unfolding, thereby losing enzyme activity. Here we show
Ngoc Han Tran et al.
Bioresource technology, 147, 667-671 (2013-09-17)
Numerous efforts have been made to remove emerging trace organic contaminants, such as pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). This study examined the removal of N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) by Trametes versicolor laccase and its laccase-mediator systems. Experimental results showed that DEET