アッセイ
≥95% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
dark red
溶解性
DMF: soluble
pyridine: soluble
保管温度
−20°C
InChI
1S/C34H34N4O4.Zn/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14-,30-15?,31-16-,32-16?;
InChI Key
FUTVBRXUIKZACV-RGUWPKJZSA-L
詳細
生物化学的/生理学的作用
heme oxygenase
警告
その他情報
Bing, O., et al. 1995. NeuroReport 6, 1369.
Hinchliffe, R.F., et al. 1995. Pediatr. Hematol. Oncol. 12, 455.
Kadoya, C., et al. 1995. Stroke 26, 1035.
Ny, L., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 115, 186.
Luo, D., and Vincent, S.R. 1994. Eur. J. Pharmacol. 267, 263.
Marks, G.S., et al. 1993. Can. J. Physiol. Pharmacol. 71, 753.
Zhuo, M., et al. 1993. Science 260, 1946.
WGK
WGK 3
Jan Code
691550-5UNMG:
691550-25MG:
691550-MG:
691550-5UNMG-M:
691550-25MG-M:
試験成績書(COA)