由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystalline powder
powder or crystals
mp
156 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NOCC(O)=O.NOCC(O)=O
InChI
1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
InChI Key
KBXIJIPYZKPDRU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C13408-BULK:
C13408-VAR:
C13408-250MG:
C13408-1G:
C13408-25G:
C13408-1KG:
C13408-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.