Merck
15035
Sigma-Aldrich
(Boc-アミノオキシ)酢酸
≥98.0% (T)
別名:
N-Boc-(カルボキシメトキシ)アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHOCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
191.18
Beilstein:
6137646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
形状
powder
mp
~115 °C (dec.)
官能基
amine
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NOCC(O)=O
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
InChI Key
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(Boc-アミノオキシ)酢酸は、Boc-アミノオキシテトラ(エチレングリコール)の調製に使用されました。
その他情報
ヒドロキシルアミン基をペプチドに導入する際に用いられています。アルデヒドと反応してオキシムを生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15035-1G:
15035-VAR:
15035-BULK:
15035-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O. Nyanguile et al.
Lett. Pept. Sci., 1, 9-9 (1994)
Mariarosaria De Simone et al.
Contrast media & molecular imaging, 11(6), 561-571 (2017-01-05)
Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) have received increasing interest as contrast media in biomedical imaging and innovative therapeutic tools, in particular for loco-regional ablative treatments and drug delivery. The future of therapeutic applications would strongly benefit from improving the capability
J. Shao et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 3893-3893 (1995)
Site-specific protein immobilization through N-terminal oxime linkages.
Journal of Materials Chemistry, 17(19), 2021-2027 (2007)
Rory K Morgan et al.
ACS chemical biology, 10(8), 1778-1784 (2015-05-16)
ADP-ribosylation is essential for cell function, yet there is a dearth of methods for detecting this post-translational modification in cells. Here, we describe a clickable aminooxy alkyne (AO-alkyne) probe that can detect cellular ADP-ribosylation on acidic amino acids following Cu-catalyzed