AB2281
Anti-Na+K+Cl- Cotransporter 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Kidney-specific Na-K-Cl symporter, NKCC2A variant A, Na-K-2Cl cotransporter, sodium potassium chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), m
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC12A1(6557)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
イオンチャネル及びトランスポーター
品質
1:2,000 dilution of this lot detected NA+K+CL- Cotransporter 2 on 10 µg of rat liver lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat liver lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2281:
試験成績書(COA)