Merck
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594タンパク質標識キット
BioReagent, suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
品質水準
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットには、5回の標識反応(1回あたり1 mgのタンパク質)と、その後の標識タンパク質の精製を実施するのに十分な量の反応性色素、バッファー、タンパク質精製セットが入っています。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.