Merck
BK101
Sigma-Aldrich
ImmunoProbeビオチン化キット
別名:
ビオチン化キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116134
eCl@ss:
34058011
NACRES:
NA.32
保管温度
2-8°C
品質水準
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このキットは、目的タンパク質のビオチン化を2種類のスケ-ルで標識できるように用意されています。ビオチン-アビジン系は、高感度かつ特異性が求められる場合に使われる方法として普及しています。ビオチンは抗体、レクチン、酵素や各種タンパク質を標識することができます。キットのプロトコ-ルは抗体標識用に最適化されています。アビジンは高親和性かつ特異的にビオチンと結合します(Ka=1015M)。酵素や蛍光色素で標識されたアビジンは、基質の酵素変換により生じる生成物から可視的にビオチン標識化合物を同定するか、あるいは分光光度計やフロ-サイトメトリ-により蛍光検出する手段となります。
アプリケーション
ImmunoProbe Biotinylation Kit has been used for preparation of biotin labeled antibodies.
ビオチンはアミノカプリル酸で修飾し、スルホ-N-ヒドロキシスクシンイミド(BAC-Sulfo-NHS)とのエステル結合で活性化されています。アミノカプロン酸の6個の炭素がスペ-サ-となってビオチンの立体障害を緩和しており、アビジンの結合部位との接近性がよくなっています。ヒドロキシスクシンイミドのスルホン化が試薬の極性を高めているので、水溶性のバッファ-に容易に溶解することができます。エステルは、接近可能なリジン残基の側鎖の1級アミンを標的として不安定なエステル結合に隣接したカルボニル炭素を供給し、アミド結合を介してタンパク質とビオチンアミドカプロン酸を連結します。
特徴および利点
  • ラベリング法とアッセイのプロトコールを完備しています。
  • BAC-Sulfo-NHSは完全に水に溶解します。
  • DMFやDMSOは必要ありません。
  • ビオチン化は中性付近のpHで生理的なイオン強度で行われ、不安定なタンパク質を損傷するような過酷な条件は回避されています。
  • ゲル濾過により反応物から標識体を速やかに分離することができます。
  • 標識体のタンパクに対するビオチンモル比は、抗体の場合で2~5です。
・以下の2種類のスケールからお選びください。
製品番号B-TAG:1反応につきタンパク量1 mg
製品番号BK-101:1反応につきタンパク量10 mg
・最低5回の標識に必要な試薬量が含まれます。
包装
キットにはサンプルのビオチン化と、ビオチン化された標識体のビオチン/タンパク質モル比を決定するために必要な試薬がすべて揃っています。
アナリシスノート
手順:
標識は4段階の簡単なステップでおこなうことができます。
1. BAC-Sulfo-NHSをリン酸バッファ-(PB)で復元。
2. 目的のタンパク質にBAC-Sulfo-NHSを加えて室温、30分間反応。
3. ゲルろ過で反応物から標識体を分離。
4. アビジン-HABA assayで標識体のビオチン取り込み量を測定(製品番号BK-101のみ)。標識体はそのままお使いいただけます。
法的情報
ImmunoProbe is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • P38130.01 M PBS, pH 7.4, powder 1 LSDS
  • H51264′-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid (HABA) 1 mL/vialSDS
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Mixed self-assembled monolayer (mSAM) based impedimetric immunosensors for cardiac troponin I (cTnI) and soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 (sLOX-1)
Billah MDM, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 173, 361-366 (2012)
Wagner Quintilio et al.
Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization, 62, 107-110 (2019-09-15)
Potency testing of tetanus antitoxin must be performed in vivo, in a very painful, stressful and prone to high variability assay. It is, therefore, mandatory to find alternatives to this kind of potency assessment. Immunochemical tests as ELISA or ToBI
B Viart et al.
Bioinformatics (Oxford, England), 32(10), 1462-1470 (2016-01-21)
Antibodies are an important class of biological drugs, but with limitations, such as inadequate pharmacokinetics, adverse immunogenicity and high production costs. Synthetic peptides for the desired target represent an important alternative to antibodies. However, no computational tool exists to guide
Hao Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(12), 4455-4460 (2012-03-01)
Reversibly switchable fluorescent proteins (RSFPs) have attracted widespread interest for emerging techniques including repeated tracking of protein behavior and superresolution microscopy. Among the limited number of RSFPs available, only Dronpa is widely employed for most cell biology applications due to
Does the Sauerbrey equation hold true for binding of peptides and globular proteins to a QCM?: A systematic study of mass dependence of peptide and protein binding with a piezoelectric sensor.
Sohna JES and Cooper MA
Sensing and Bio-Sensing Research, 11, 71-77 (2016)
関連コンテンツ
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.