Merck
A1559
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビオチン-アガロース マウス宿主抗体
clone BN-34, purified immunoglobulin, PBS suspension
別名:
モノクロナール抗ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体:
agarose conjugate
application:
ELISA
IHC
IP
WB
クローン:
BN-34, monoclonal
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
8
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in mouse cell line
結合体
agarose conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BN-34, monoclonal
フォーム
PBS suspension
標識化の程度
2 mg antibody per mL resin
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
キャパシティ
0.15-0.3 μmol/mL, agarose binding capacity (biotin-ligand conjugate)
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
Biotin is an essential vitamin required for cells in living organisms and in cultures. The high binding affinity of biotin to egg white avidin or bacteria-derived streptavidin has been used to design immunoassays for detecting antigen-antibody interactions. The use of monoclonal anti-biotin IgG can enhance the sensitivity of such avidin-biotin immunoassays. The monoclonal antibody functions by selectively enlarging and bridging the avidin-biotin-enzyme complexes, thereby increasing the signals from substrate conversion. Furthermore, this antibody can be used in many other applications where biotin may be introduced as target label.
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
Monoclonal Anti-Biotin-Agarose antibody produced in mouse has been used in:
  • pulldown assay
  • coimmunoprecipitation 
  • chromatin immunoprecipitation
  • purification of biotinylated compounds and biotin-containing compounds
Mouse monoclonal anti-biotin antibody was used to identify by western blot S-nitrosylated proteins that had been labeled with a biotin moeity based on the biotin-switch method. No reactivity was visible on the blots when the biotin switch method was inhibited by treatment with 100 mM dithiothreitol showing that this antibody shows no unspecific cross reactivity. The mouse monoclonal anti-biotin antibody does cross react with Arabidopsis plant by western blot, no cross reactivity with unbiotinylated proteins.
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
物理的形状
Suspension in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
調製ノート
精製抗体を臭化シアン活性化アガロ-スとカップリングして調製しています。
その他情報
Polyclonal anti-biotin antibodies were shown to react with in vivo biotinylated proteins but not monoclonal anti-biotin antibodies.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
A1559-VAR:
A1559-1ML:
A1559-.5ML:
A1559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A two-step strategy to visually identify molecularly imprinted polymers for tagged proteins
Brandis A, et al.
Journal of Separation Science, 40(16), 3358-3367 (2017)
Namrata D Udeshi et al.
Nature methods, 14(12), 1167-1170 (2017-10-19)
Although purification of biotinylated molecules is highly efficient, identifying specific sites of biotinylation remains challenging. We show that anti-biotin antibodies enable unprecedented enrichment of biotinylated peptides from complex peptide mixtures. Live-cell proximity labeling using APEX peroxidase followed by anti-biotin enrichment
Transient dsDNA breaks during pre-replication complex assembly
Rampakakis E and Zannis-Hadjopoulos M
Nucleic Acids Research, 37(17), 5714-5724 (2009)
Protein phosphatase 1c associated with the cardiac sodium calcium exchanger 1 regulates its activity by dephosphorylating serine 68-phosphorylated phospholemman
Hafver T, et al.
The Journal of biological chemistry, 291(9), 4561-4579 (2016)
Alexander Brandis et al.
Journal of separation science, 40(16), 3358-3367 (2017-06-13)
A practical and relatively simple method to identify molecularly imprinted polymers capable of binding proteins via the molecular tagging (epitope-like) approach has been developed. In our two-step method, we first challenge a previously obtained anti-tag molecularly imprinted polymer with a
関連コンテンツ
アフィニティーまたはGSTプルダウン法、タンデムアフィニティー精製(TAP)法、共免疫沈降法を用いてin vitroのタンパク質間相互作用を検討するためのプルダウンアッセイ、試薬、プロトコル
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.