Merck
STREPMAG-RO
Roche
ストレプトアビジン磁性粒子
suspension
別名:
磁性粒子、ストレプトアビジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
フォーム
suspension
包装
pkg of 10 mL (11641786001)
pkg of 2 mL (11641778001)
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
ストレプトアビジン磁性粒子は、ビオチン標識されたさまざまな分子の迅速分離のためにデザインされる多分散系の常磁性粒子です。この粒子は、1 mLの50 mM Hepes、0.1%ウシ血清アルブミン(BSA)、0.01%メチル-イソチアゾロン、pH 7.4に粒子10 mgを含有する懸濁液で供給されます。
ストレプトアビジン磁性粒子1 mgあたりの結合能:
>=1800 pmol遊離ビオチン
>150 pmolビオチン標識オリゴヌクレオチド
>10 pmolビオチン標識dsDNAフラグメント
アプリケーション
ストレプトアビジン磁性粒子は、ビオチン標識された様々な分子の迅速分離のためにデザインされる多分散系の常磁性粒子です。本粒子は、mLあたり10 mgの粒子を含有する懸濁液として供給されます。ビオチン標識された分子の磁気分離は、幅広い用途にうまく用いられています。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martin Schatte et al.
Bioconjugate chemistry, 27(6), 1484-1492 (2016-05-18)
Enzymes able to ligate biomolecules are emerging tools to generate site-specific bioconjugates. In this study we present a detection and screening method for bioconjugating enzymes which overcomes limitations of analytical methods such as HPLC or MS. These techniques are experimentally
Debolina Ray et al.
Cancer biology & therapy, 13(10), 848-857 (2012-07-13)
Stress treatment generally causes the post-translational modification and accumulation of the p53 protein, although the role of these aspects has not been always understood in relation to this protein's tumor suppressor activity. We analyzed these attributes of p53 in eight
Matthew T Balmer et al.
Cancer biology & therapy, 15(8), 1000-1012 (2014-05-08)
The chemotherapeutic agents doxorubicin (dox) or 5-fluorouracil (5FU) are used to treat cancer cells as they cause irreparable DNA damage, inducing these aberrant cells to undergo cell death. The mediator of this process is presumed to be in part the