Merck
A4541
Sigma-Aldrich
抗ビオチン−ペルオキシダーゼ ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ビオチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体:
peroxidase conjugate
application:
ELISA (d)
クローン:
polyclonal
テクニック:
direct ELISA: 1:2,000
citations:
10
由来生物
goat
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
direct ELISA: 1:2,000
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性と反応性は、ビオチンキャリアタンパク質複合体に対するオクタロニー二重拡散および免疫電気泳動によって決定します。キャリアタンパク質に対しての反応性は観察されません。
Biotin is an essential vitamin required for cells in living organisms and in cultures. The high binding affinity of biotin to egg white avidin or bacteria-derived streptavidin has been used to design immunoassays for detecting antigen-antibody interactions. Goat anti-biotin-peroxidase antibody can be used in many applications where biotin may be introduced as target label.
免疫原
ビオチン-KLH結合体
アプリケーション
方法によっては、アビジンとビオチン化プロ-ブの局在化によりバックグラウンド量が高くなることがあります。抗ビオチン試薬をアビジンの代わりに使用すると、非特異的な結合が低減できる場合があります。
Biotin-labeled proteins in U937 and BHK cell lysates were analyzed by western blot using HRP-conjugated goat anti-biotin.
Goat anti-biotin-peroxidase antibody can be used for direct ELISA assays at a dilution of 1:2,000.
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin with preservative.
調製ノート
Wilson, M.B., and Nakane, P.K.著「Immunofluorescence and Related Staining Techniques," Elsevier/North Holland Biomedical Press, Amsterdam」(1978)のp215に記述の過ヨウ素酸法により作製しています。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A4541-.5ML:4548173185941
A4541-VAR:
A4541PROC:
A4541-.25ML:4548173185934
A4541-BULK:
A4541-1ML:4548173185958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katarzyna Kwiatkowska et al.
Journal of cell science, 116(Pt 3), 537-550 (2003-01-01)
Activation of Fcgamma receptor II (FcgammaRII) induces rearrangement of the actin-based cytoskeleton that serves as a driving force for FcgammaRII-mediated phagocytosis and FcgammaRII capping. To get insight into the signaling events that lead to the actin reorganization we investigated the
Samuel H Henager et al.
Nature methods, 13(11), 925-927 (2016-11-01)
Expressed protein ligation is a valuable method for protein semisynthesis that involves the reaction of recombinant protein C-terminal thioesters with N-terminal cysteine (N-Cys)-containing peptides, but the requirement of a Cys residue at the ligation junction can limit the utility of
Nataliya Gorinski et al.
The Journal of biological chemistry, 295(18), 5970-5983 (2020-03-19)
Barttin is the accessory subunit of the human ClC-K chloride channels, which are expressed in both the kidney and inner ear. Barttin promotes trafficking of the complex it forms with ClC-K to the plasma membrane and is involved in activating
Soledad Astrada et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 22(11-12), 711-722 (2016-12-10)
Because of resistance development by cancer cells against current anticancer drugs, there is a considerable interest in developing novel antitumor agents. We have previously demonstrated that CIGB-552, a novel cell-penetrating synthetic peptide, was effective in reducing tumor size and increasing
Nataliya Gorinski et al.
Nature communications, 10(1), 3924-3924 (2019-09-04)
The serotonergic system and in particular serotonin 1A receptor (5-HT1AR) are implicated in major depressive disorder (MDD). Here we demonstrated that 5-HT1AR is palmitoylated in human and rodent brains, and identified ZDHHC21 as a major palmitoyl acyltransferase, whose depletion reduced palmitoylation