抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BN-34, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:4,000
アイソタイプ
IgG1
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ビオチンは水溶性ビタミンです。ビタミンB8とも呼ばれます。ビオチンは、ウレド環とテトラヒドロチオフェン環を有する二環式化合物です。
モノクローナル抗ビオチンは、遊離ビオチン分子のほか、ELISAおよび免疫組織化学的手法でさまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンを認識します。特異性は、マイクロウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対して反応性のあるビオチン化ヤギ抗体を使用することにより確認されました。
競合ELISAを用いた場合、本抗体は遊離ビオチンおよびビオサイチンを認識します。間接ELISAまたは免疫組織化学染色を用いた場合、本抗体は、さまざまな免疫グロブリンに結合したビオチンも認識します。特異性は、マルチウェルプレートにコーティングされたヒトおよびウサギの抗原に対するビオチン化ヤギ抗体を使用して評価されました。
免疫原
ビオチン-KLH結合体
ビオチン化キーホールリンペットヘモシアニン(KLH)
アプリケーション
ブロッティング、免疫細胞化学検査、in situ核酸ハイブリダイゼーション、ELISA、蛍光活性化細胞選別(FACS)、および電子顕微鏡法などさまざまな用途に利用されています。抗体価はELISAにより約1:2000ですが、個々のユーザーが選択した用途に対して最適化する必要があります。必須ビタミンであるビオチンは、培養中の生物および細胞に必要とされます。ビオチンに対するアビジンの高い親和性は、免疫系のアッセイでしばしば利用されます。′ほとんどの研究では、アビジン-ビオチン酵素複合体を使用した標準的アッセイ法で十分ですが、より少ない抗原を検出したり、組織切片中の低密度抗原の位置を特定するために、高い感度が必要な場合があります。従来の免疫アッセイ法は、アビジン-ビオチン-酵素複合体の第2層を架橋してアビジン-ビオチン免疫アッセイの感度を増強させるモノクローナル抗ビオチンを使用することにより改善されています。この抗体は、ビオチンを標的標識として導入できる他の多くの用途に使用できます。
マウスで産生されたモノクローナル抗ビオチン抗体は、1:4000の使用(ワーキング)希釈率でELISA、およびウエスタンブロッティングに適しています。
マウスで産生されたモノクローナル抗ビオチン抗体は、1:4000の使用(ワーキング)希釈率でELISA、およびウエスタンブロッティングに適しています。
モノクローナル抗ビオチン抗体は、近接ライゲーションアッセイ(PLA)、細胞表面ビオチン化アッセイ、およびウエスタンブロッティングに使用されています。
本抗体が使用され成功している用途や関連の査読論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(1論文)
ウエスタンブロッティング(1論文)
本抗体は、増幅技術、ELISA、免疫ブロッティング、in situ核酸ハイブリダイゼーション、フローサイトメトリー、画像分析、または共焦点顕微鏡法に使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
一部のアプリケーションでは、アビジンによるビオチン化プローブの局在化により、バックグラウンドレベルが高くなります。非特異的結合を減らすために、抗ビオチン試薬がアビジンの代わりに使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
ビオチンは、DNAの複製および転写に関与している場合があります。ビオチンは、脂肪酸生合成、糖新生、いくつかの分岐鎖アミノ酸および奇数鎖脂肪酸の異化において補酵素として役立ちます。
調製ノート
ビオチン化KLHで免疫化したBALB/cマウスを用いて開発されました。マウス骨髄腫細胞と脾細胞が融合してBN-34ハイブリドーマを生成します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B7653-.5ML:
B7653-.2ML:
B7653-100UL:
B7653-VAR:
B7653-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of biological chemistry, 290(38), 23110-23123 (2015-08-05)
The negative charge of phosphatidylserine in lipid bilayers of secretory vesicles and plasma membranes couples the domains of positively charged amino acids of secretory vesicle SNARE proteins with similar domains of plasma membrane SNARE proteins enhancing fusion of the two
Characterization of P4 ATPase phospholipid translocases (flippases) in human and rat pancreatic beta cells: their gene silencing inhibits insulin secretion.
The Journal of Biological Chemistry, M115-M115 (2015)
Direct visualization of newly synthesized target proteins in situ.
Nature Methods, 12(5), 411-411 (2015)
Slingshot-Cofilin activation mediates mitochondrial and synaptic dysfunction via Aβ ligation to β1-integrin conformers.
Cell Death and Differentiation, 22(6), 921-921 (2015)
Nature nanotechnology, 6(4), 253-260 (2011-02-22)
Synthetic nanopores have been used to study individual biomolecules in high throughput, but their performance as sensors does not match that of biological ion channels. Challenges include control of nanopore diameters and surface chemistry, modification of the translocation times of