安全性情報
RABHRP3
Sigma-Aldrich
HRP-ストレプトアビジン
別名:
HRP ストレプトアビジン, HRP 結合ストレプトアビジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
ストレプトアビジンは、ビオチン結合タンパク質です。西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)はヘム含有酵素です。HRP-ストレプトアビジンは、タンパク質ストレプトアビジンから構成され、二次検出試薬として酵素HRPにコンジュゲートしています。コンジュゲートはELISAで使用され、さまざまな種類の標的の検出が増加します。
アプリケーション
HRP-ストレプトアビジンは二次抗体にコンジュゲートしており、ウエスタンブロッティングに用いられます。
その他情報
この品目は、RABシリーズEIAキット用です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
RABHRP3-600UL-KC:
RABHRP3-600UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functional Protein Microarrays in Drug Discovery (2007)
Jayendrakumar Patel et al.
Archives of virology, 165(3), 627-641 (2020-01-23)
HCV is a potential cause of viral hepatitis, which leads to blood-borne chronic hepatitis, liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Anti-HCV antibody detection assays detect HCV infection after approximately 70 days. HCV core antigen can be detected much earlier than anti-HCV
Biotin-Streptavidin Competition Mediates Sensitive Detection of Biomolecules in Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Lakshmipriya T, et al.
PLoS ONE, 11(3), e0151153-e0151153 (2016)
Zhen Wang et al.
Electrophoresis, 42(6), 793-799 (2020-12-24)
Western blot (protein immunoblot) is a widely used analytical technique in molecular biology. Utilizing the specific recognizing primary antibody, proteins immobilized on various matrix are investigated by subsequent visualization steps, for example, by the horse radish peroxidase conjugated secondary antibody
Namjeong Choi et al.
Cells, 9(12) (2020-12-16)
Splicing factor 3b subunit 1 (SF3B1) is an essential protein in spliceosomes and mutated frequently in many cancers. While roles of SF3B1 in single intron splicing and roles of its cancer-linked mutant in aberrant splicing have been identified to some