安全性情報
A7472
Sigma-Aldrich
アロフィコシアニン
suspension, 4 mg/mL
別名:
APC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
フォーム
suspension
品質水準
分子量
104 kDa
組成
Suspension in 60% saturated Ammonium Sulfate and 50 mM Potassium Phosphate, pH 7.0
濃度
4 mg/mL
テクニック
microbe id | staining: suitable
blue
λmax
645-655 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
フィコビリプロテインは、内部および外部の蛍光消光の影響を受けにくいため、優れた吸光度と蛍光特性を示します。フローサイトメトリーおよびイムノアッセイの高感度研究に最適です。
生物化学的/生理学的作用
アロフィコシアニンは、フィコビリタンパク質によって閉じ込められたエネルギーを葉緑体ラメラに移動させる色素です。
物理的形状
60%飽和硫酸アンモニウムおよび50 mMリン酸カリウム溶液(4 mg/mL)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A7472-.5ML:
A7472-VAR:
A7472-.5ML-PW:
A7472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Energy transfer in phycobilisomes from phycoerythrin to allophycocyanin.
Gantt E and Lipschultz CA
Biochimica et Biophysica Acta, 292, 858-861 (1973)
Margit Kaldmäe et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 28(6), 1024-1030 (2019-03-31)
Biotechnological applications of protein complexes require detailed information about their structure and composition, which can be challenging to obtain for proteins from natural sources. Prominent examples are the ring-shaped phycoerythrin (PE) and phycocyanin (PC) complexes isolated from the light-harvesting antennae
Erica D'Aguanno et al.
Life (Basel, Switzerland), 5(1), 969-996 (2015-03-21)
How did primitive living cells originate? The formation of early cells, which were probably solute-filled vesicles capable of performing a rudimentary metabolism (and possibly self-reproduction), is still one of the big unsolved questions in origin of life. We have recently