Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
P2172
Sigma-Aldrich
C-フィコシアニン from Spirulina sp.
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
由来生物
Spirulina
品質水準
フォーム
lyophilized powder
組成
Protein, ~40% Lowry
濃度
30-50% protein (Lowry)
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-フィコシアニンはタンパク質の色素で、水に溶けます。 Spirulina platensisの重要な構成成分の一つです。
アプリケーション
Spirulina属から得られるC-フィコシアニンは、次の用途で使用されます:
  • モデル化合物の蛍光相互作用と酸化挙動の特徴を調べるための標準として
  • 抗菌活性を確認するための標準として
  • 遺伝子組換えにより発現された、Synechocystis属のPCC6803(HisCPC)のC-フィコシアニンのαサブユニットの特徴を調べるため。
  • Spirulina maxima検体の水抽出物から得られたフィコシアニンを識別するため
生物化学的/生理学的作用
C-フィコシアニンは、A53Tα-シヌクレインの活性阻害剤として作用します。抗炎症特性を有します。
抗酸化特性を持つビリプロテインであるC-フィコシアニンは、アポトーシス促進遺伝子の発現を刺激し、ミトコンドリアからのシトクロムcの放出増加を誘導することにより、HeLa細胞のアポトーシスを誘導することが示されています。
包装
容量はタンパク質含有量に基づいています。
物理的形状
部分精製済み, 保存剤としてスクロ-ス, ジチオエリスリト-ル, アジ化ナトリウムを含有
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2172-25MG-PW:
P2172-BULK:
P2172-10MG-PW:
P2172-25MG:4548173205663
P2172-5MG:4548173280257
P2172-10MG:4548173205656
P2172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bing Li et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 43(Pt 3), 155-164 (2005-12-01)
C-phycocyanin (C-PC), a water-soluble protein pigment, isolated from Spirulina platensis, is of great importance because of its various medical and pharmacological properties. In the present study, we first investigated the effect of highly purified C-PC on growth and proliferation of
Evaluating fluorescence spectroscopy as a tool to characterize cyanobacteria intracellular organic matter upon simulated release and oxidation in natural water
Korak JA, et al.
Water Research, 68(1), 432-443 (2015)
Screening of anti-bacterial activity of C-phycocyanin and its minimum inhibitory concentration (MIC) determination by agar dilution method
Murugan T and Madhavan R
Asian Journal of Biological Sciences, 6(1), 41-45 (2011)
Protective effect of water extracted Spirulina maxima on glutamate-induced neuronal cell death in mouse hippocampal HT22 cell
Lee HY, et al.
Pharmacognosy magazine, 14(54), 242-242 (2018)
C-phycocyanin: a potent peroxyl radical scavenger in vivo and in vitro
Bhat VB and Madyastha KM
Biochemical and biophysical research communications, 275(1), 20-25 (2000)