certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
cholecalciferol
形状
powder
包装
pkg of 100 mg
mp
148-152 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
UCTLRSWJYQTBFZ-DDPQNLDTSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2439-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)