T1900000
トリアムシノロンアセトニド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
9α-フルオロ-11β,16α,17α,21-テトラヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン16,17-アセトニド, 9α-フルオロ-16α-ヒドロキシプレドニゾロン16α,17α-アセトニド
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamcinolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI Key
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T1900000-1EA:
T1900000:
T1900000-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック