Merck
1667600
USP
アルファトコフェロール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±)-α-トコフェロール, DL-all-rac-α-トコフェロール, ビタミンE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H50O2
CAS番号:
分子量:
430.71
Beilstein:
94012
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tocopherol
メーカー/製品名
USP
密度
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
InChI Key
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
アルファトコフェロール USP 参照標準。USP 公定書に規定されている特定の品質試験および分析で使用することを目的としています。また、次のような USP モノグラフでも使用できます。
  • ビタミン E
  • ビタミン E カプセル
  • ビタミン E 製剤
  • 油溶性ビタミン錠
  • トコフェロール賦形剤
  • ビタミン E ポリエチレングリコールコハク酸
  • 油溶性ビタミンカプセル
  • アナトー種子油トコトリエノール
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1667600-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Olivia I Okereke et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 206(4), 324-331 (2015-01-13)
Homocysteine-lowering nutrients may have preventive/ameliorative roles in depression. To test whether long-term B-vitamin/folate supplementation reduces depression risk. Participants were 4331 women (mean age 63.6 years), without prior depression, from the Women's Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study - a randomised
Kirsten G Coupland et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 29(13), 1606-1614 (2014-01-01)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder for which environmental factors influence disease risk and may act via an epigenetic mechanism. The microtubule-associated protein tau (MAPT) is a susceptibility gene for idiopathic PD. Methylation levels were determined by pyrosequencing of
Seung-Ju Yang et al.
European journal of pharmacology, 736, 26-34 (2014-05-07)
Thiazole derivatives are attractive candidates for drug development because they can be efficiently synthesized and are active against a number of diseases and conditions, including diabetes. In our present study, we investigated the anti-inflammatory and antioxidant properties of N-adamantyl-4-methylthiazol-2-amine (KHG26693)
Sarwat Jahan et al.
Systems biology in reproductive medicine, 60(4), 199-205 (2014-04-25)
The present study was performed to determine the effects of different antioxidants on testicular histopathology and oxidative damage induced by cadmium (Cd) in rat testis and prostate. Twenty five rats were equally divided into five groups (n = 5/group). The control group
Hiroyuki Kitajima et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 104(2), e82-e89 (2014-11-11)
Methods to improve the mental development of extremely low birthweight (ELBW) children are currently lacking. We assessed the effects of long-term supplementation of alpha-tocopherol on the neurological development of 259 school-aged ELBW children. Extremely low birthweight participants were divided into