安全性情報
Y0000383
All-rac-α-tocopherol for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tocopherol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
All-rac-α-tocopherol for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
Y0000383:
Y0000383-15MG:
Y0000383-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)