Merck
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R
HPLCによるケトプロフェンエナンチオマーの分析、 CHIROBIOTIC® R application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
ケトプロフェン
meets USP testing specifications
ケトプロフェン
≥98% (TLC)
(S)-(+)-ケトプロフェン
99%
ケトプロフェン
VETRANAL®, analytical standard
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®RキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13023AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 5.6; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm