安全性情報
TOC1000
Supelco
TOC 1000 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
全有機炭素標準物質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC TOC1000-100
濃度
in H2O
テクニック
TOC: suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認定されています。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
総有機炭素(TOC)は、有機化合物中の総炭素量の尺度です。有機汚染の可能性について水質を評価することは、重要なパラメータです。
アプリケーション
このCRMは、総有機炭素(TOC)を測定するために使用される分析装置のキャリブレーションおよびバリデーションを目的としています。
特徴および利点
  • すぐに使用できる溶液は、ISO/IEC 17025およびISO 17034認証ラボで検証・適格性確認済み
  • NISTのSIおよび上位標準物質まで追跡可能
  • 物質収支からの純度判定に基づく割当て値および重量測定により作成された値
  • 均一性はISOガイド35に従って評価
  • 安全な配送を保証するために100および500 mLの高密度ポリエチレンボトルでご用意
  • 有効な監査のため有効期限に関する情報を記載した分析証明書(CoA)を添付
  • 溶媒として脱イオン水を用いて調製
その他情報
分析値はロットごとに異なります。ロットによってはすべての検体を含んでいないことがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
TOC1000-100ML:
TOC1000-BULK:
TOC1000-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)