安全性情報
94450
Supelco
TOC standard
according to ISO/CEN EN1484, 50 mg/L±2 mg/L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
according to ISO/CEN EN1484
品質
stabilized
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 mg/L±2 mg/L
テクニック
TOC: suitable
適合性
in accordance for application
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Total organic carbon (TOC) is a measure of the total amount of carbon in an organic compound. It is a critical parameter to evaluate the water quality for possible organic contamination.
アプリケーション
This analytical standard is intended for the calibration and validation of analytical instruments used to measure the total organic carbon (TOC) of drinking water, groundwater, surface water, seawater, and wastewater in accordance with ISO/CEN EN1484.
TOC standard may be used as a calibration standard in the analysis of the organic matter in water samples using ultraviolet-visible spectrophotometry technique.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94450-BULK-F:
94450-VAR-F:
94450-250ML-F:
94450-500ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)
Formation and Decay of Disinfection By-products in the Distribution System (2006)