安全性情報
53638
Supelco
IC用硝酸性窒素標準
certified reference material, 1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration), TraceCERT®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
濃度
1000 mg/L N as nitrate in water (nominal concentration)
テクニック
ion chromatography: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
single component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アプリケーション
<ul>
<li>
<strong>酸化還元安定性のある半連続撹拌タンク反応器におけるプランクトン細胞による嫌気性アンモニウム酸化(アナモックス):</strong>この研究では、廃水から窒素を効率的に除去するためのアナモックスプロセスの使用について検討し、正確なプロセス制御と環境コンプライアンスを確保するための正確な硝酸態窒素基準の重要性を強調しています(Ding et al., 2018)。
</li>
<li>
<strong>分離された微細藻類への窒素、炭素、鉄の補給による総脂質収量の増強:</strong>この研究では、制御された硝酸態窒素レベルを含む栄養管理が、バイオ燃料開発やその他のバイオテクノロジー用途に不可欠な藻類の脂質生産に大きく影響する方法を実証しています(Sivaramakrishnan and Incharoensakdi, 2017)。
</li>
<li>
<strong>キューバ、サンタクララ北部の大気中の二酸化窒素と二酸化硫黄の季節的傾向:</strong>この環境モニタリング研究では、空気の質を評価し、大気化学を研究するために、硝酸態窒素のような正確な校正標準が必要であることが強調されています(Alejo et al., 2013)。
</li>
<li>
<strong>イオンクロマトグラフィーを使用した高塩分水中の無機窒素および関連陰イオンの分析:</strong> この論文では、環境モニタリングと規制遵守に不可欠なイオンクロマトグラフィー結果の信頼性を確保するために硝酸態窒素標準を組み込んだ手法について詳しく説明しています(Wilson et al., 2011)。
</li>
<li>
<strong>キャピラリーゾーン電気泳動による海水中の臭化物、亜硝酸、硝酸イオンの同時測定:</strong> この研究では、硝酸態窒素標準を使用して、海洋環境の栄養素の正確な定量に必要な分析方法を較正し、生態学的評価と海洋化学を支援します(Fukushi et al., 2000)。
</li>
</ul>
関連事項
より多くを学ぶために IC ポータルを ご覧ください
アナリシスノート
高純度NaNO3と水で調製した、水中でのN硝酸塩としての1000 mg/L
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
53638-100ML-BULK:
53638-BULK:
53638-100ML:
53638-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5