安全性情報
ALK500
Supelco
アルカリ性、CaCO3 500 mg/L 校正標準液
certified reference material
別名:
Calcium Carbonate Alkalinity Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC ALK500-100
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
ALK500-500ML:
ALK500-BULK:
ALK500-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2