安全性情報
QC3074
Supelco
硬度/TSS - (全容量)
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
メーカー/製品名
RTC QCI-304H
濃度
in H2O
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005に従って製造され、認証されています。このCRMは、ISOガイド34:2009およびISO/IEC 17025:2005の要件に従って追跡可能です。このCRMの使用に関するすべての情報が分析証明書に記載されています。分析証明書はhttp://www.sigma-aldrich.comからダウンロードしてください。
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
アナライト
詳細
    Calcium Hardness as CaCO3
    Calcium, Ca
    Hardness, Total as CaCO3
    Magnesium, Mg
    Total Dissolved Solids at 180oC (TDS)
    Total Suspended Solids, Non-Filterable Residue (TSS)
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QC3074-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)