Merck
276707
Sigma-Aldrich
炭素上にパラジウム
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
別名:
Pd/C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd
分子量:
106.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
含みます
~50% water
品質水準
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
標識化の程度
5 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
マトリックス
activated carbon, wet support
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の触媒となります:
  • スティル反応
  • 水素化反応
  • 鈴木-宮浦クロスカップリングおよびヘック-溝呂木反応
  • 脱酸素反応
  • 酸化反応
  • カップリング反応
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
276707-VAR:
276707-50G:
276707-10G:
276707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)