Merck
ET0200
E-TOXATE™ キット
sufficient for 20 assays
別名:
Endotoxin detection kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Limulus polyphemusアメーバ細胞ライセート(LAL)から調製したE-Toxate™キットは、研究目的のエンドトキシンの検出および定量に適しています。
Application
E-TOXATEキットは、敗血症ラットモデルの感染に使用するB群溶血性連鎖球菌の懸濁液において、細菌数の測定に使用されました。
E-Toxate™キットを用いて以下由来のエンドトキシンを測定しました:
  • Tabebuia chrysanthaおよびTabebuia roseaの植物メタノール性抽出物
  • ヒト五量体C反応性蛋白(pCRP)
  • ジフテリア毒素調製物
Features and Benefits
  • エンドトキシンに対し高感度
  • 簡単かつ迅速な検出
  • 費用効果が高い
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE™ キット
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • E-Toxate™ Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    SDS
  • E-Toxate™ reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 1 mL/vial
    SDS
  • E-Toxate™ Water, endotoxin, free 30 mL
    SDS
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
ET0200-1KT: + ET0200-VAR: + ET0200-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)