アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
222-225 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h2-17H,1,18H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の反応物質です:
- 共通の官能基に関するジオールとカルバミン酸の化学ライブラリーの調製
- ジエンのセミ水素化とセミ水素化-酸化によるアルケンの位置選択的合成
- フラストレイティドルイスペアのアルケン付加
- ビニルアレーンの立体選択的合成のためのN-スルホニルイミンのオレフィン化
- 共役ジエンの調製のためのアルデヒドのWittigオレフィン化
- 高機能シクロヘキサジエンの合成のための逐次Michael付加反応またはイリドオレフィン化反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A36603-BULK:
A36603-VAR:
A36603-100G:
A36603-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)