Merck
777315
Sigma-Aldrich
Cy3-アジド
90% (HPLC)
別名:
Cy3 アジド蛍光プローブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
分子量:
804.95 (salt-free basis)
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
90% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
アプリケーション
アジド修飾されたシアニン色素。アジド-アルキン環化付加後の蛍光分光法によるアルキンやシクロオクチンを含む分子または生体分子の検出や標識に用いられています。
DMSO、水、DMF、MeOHに溶解します
Abs/Em - 553/566 nm
吸光係数 - 151,000 cm-1M-1
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777315-1MG:
777315-BULK:
777315-5MG:
777315-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1