Merck
777358
Sigma-Aldrich
Cy5-alkyne
95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H75N5O10S3
分子量:
990.34
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(/C=C/C=C/C=C(C2(C)C)/N(CCCS([O-])(=O)=O)C3=C2C=C(S([O-])(=O)=O)C=C3)=[N+](CCCCCC(NCC#C)=O)C4=C1C=C(S([O-])(=O)=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C37H45N3O10S3.2C6H15N/c1-6-21-38-35(41)16-11-8-12-22-39-31-19-17-27(52(45,46)47)25-29(31)36(2,3)33(39)14-9-7-10-15-34-37(4,5)30-26-28(53(48,49)50)18-20-32(30)40(34)23-13-24-51(42,43)44;2*1-4-7(5-2)6-3/h1,7,9-10,14-15,17-20,25-26H,8,11-13,16,21-24H2,2-5H3,(H3-,38,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50);2*4-6H2,1-3H3
InChI Key
QWDASXHSBBMEPW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777358-1MG:
777358-BULK:
777358-5MG:
777358-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
18:1 Cy5 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850483C
18:1 Cy5 PC
Tingbi Zhao et al.
Nanoscale, 9(28), 9841-9847 (2017-05-10)
A large amount of proteins are post-translationally modified with a sialic acid terminal oligosaccharide, and sialylation directly affects the function of glycoproteins and adjusts relevant biological processes. Herein, we developed a method for imaging analysis of protein-specific sialylation on the