Merck
M047030
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for ABI
別名:
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H70N4O4P
CAS番号:
分子量:
918.17
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
アッセイ
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
フォーム
solid
分子量
953.64 g/mol
テクニック
DNA synthesis: suitable
dark red, 0.1M in Acetonitrile
濁度
clear
溶解性
acetonitrile: 0.1 M, clear, dark red
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ABI
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters andlinkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethylphosphoramidites.
アプリケーション
Cyanine 3 Phosphoramidite is designated for incorporation (internally) within oligonucleotides during automated DNA synthesis. It has been used in Fluorescence labeling and imaging studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M047030-0.05MMOL:4548173926339
M047030-0.1MMOL:4548173926346
M047030-0.25G:4548173926353
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)