詳細
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
包装
pk of 50
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
0.5 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene has been used in the preparation of sampling cartridges for the collection of gas-phase ammonia and amines in air onto an ion exchange resin, followed by analysis using ion chromatography (IC).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Measurement of gas-phase ammonia and amines in air by collection onto an ion exchange resin and analysis by ion chromatography.
Dawson LM, et al.
Atmospheric Measurement Techniques, 7(8), 2733-2744 (2014)