製品種目
BioReagent
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 641.0-647.0 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53876-1MG:
試験成績書(COA)
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Fluorescence lifetime imaging with pulsed diode laser enabled stimulated emission.
Optics Express, 20(27), 28216-28216 (2012)
Analysis of replication factories in human cells by super-resolution light microscopy.
BMC Cell Biology, 10(1), 88-88 (2009)
Direct observation of the nanoscale dynamics of membrane lipids in a living cell. Nature.
Nature, 457, 1159-1162 (2009)
STED nanoscopy. A glimpse into the future.
Cell and Tissue Research, 360(1), 143-150 (2015)