安全性情報
8.20610
Sigma-Aldrich
Glyoxal
(40% solution in water) for synthesis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.22
蒸気圧
20.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
285 °C
有効性
2000-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2-3 (20 °C in H2O)
bp
104 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アプリケーション
  • HFIP-Mediated Multicomponent Reactions: Research demonstrates the use of HFIP (Hexafluoroisopropanol) in synthesizing pyrazole-linked thiazole derivatives, highlighting a new application in organic synthesis. Glyoxal is instrumental in the development of these multifunctional structures, contributing to advanced material design (Banerjee et al., 2024).
  • Peptide Stapling in Protein Engineering: A study describes peptide stapling techniques using alpha-ketoaldehydes, which crosslink amines through glyoxal-modified linkers. This approach is pivotal in creating stable peptide structures for therapeutic applications (Guo et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.266 - 1.271
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1