Merck
49419
Sigma-Aldrich
L-グルタミン
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
別名:
(S)-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸, L-グルタミン酸 5-アミド, レボグルタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-グルタミン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +33.0±1°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
強熱残分(900 °C)
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 110 °C
white
pH
5.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-グルタミンは、視床下部ニューロンの培養液、血清タンパク質の等速電気泳動のスペーサー、さまざまな微生物の増殖要件に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミンは、培養細胞の主なエネルギー源となる重要な培地成分である必須アミノ酸です。L-グルタミンは、乾燥粉末および凍結溶液の状態で非常に安定です。しかし、液体培地やストック溶液において、L-グルタミンは比較的速く分解します。最適な細胞の性能には通常、使用前の培地へのL-グルタミンの添加が必要です。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49419-BULK:
49419-25G:
49419-500G:
49419-1G-KC:
49419-100G:
49419-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Techniques for culture of hypothalamic neurons.
C Loudes et al.
Methods in enzymology, 103, 313-334 (1983-01-01)
T. Yagi et al. et al.
Electrophoresis ?83, 503-503 (1984)
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly