product name
Ala-Tyr,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c1-7(13)11(16)14-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,15H,6,13H2,1H3,(H,14,16)(H,17,18)/t7-,10-/m0/s1
InChI Key
ALZVPLKYDKJKQU-XVKPBYJWSA-N
遺伝子情報
human ... SLC15A1(6564)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A4003-BULK:
A4003-1G:
A4003-25MG:
A4003-VAR:
A4003-500MG:
A4003-100MG:
試験成績書(COA)