Merck
G5792
SAFC
L-グルタミン
医薬品製造
別名:
(S)-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸, L-グルタミン酸 5-アミド, レボグルタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.26
由来生物
non-animal source
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 25 mg/mL
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
L-グルタミンは、培養中の細胞の重要なエネルギー源となり培養培地の重要な成分である必須アミノ酸です。L-グルタミンは乾燥粉末の形で、また凍結溶液の形できわめて安定です。しかし、液体培地または保存溶液中では、L-グルタミンは比較的短時間で分解します。細胞が最適な性能を示すには、通常、使用前に培地にL-グルタミンを補給する必要があります。
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミンは、培養細胞の主なエネルギー源となる重要な培地成分である必須アミノ酸です。L-グルタミンは、乾燥粉末および凍結溶液の状態で非常に安定です。しかし、液体培地やストック溶液において、L-グルタミンは比較的速く分解します。最適な細胞の性能には通常、使用前の培地へのL-グルタミンの添加が必要です。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5792-10KG:
G5792-25KG:
G5792-1KG:
G5792-100G:
G5792-BULK:
G5792-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Rebekah M Samsonraj et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(6), 1878-1891 (2015-03-11)
This study sought to identify critical determinants of mesenchymal stem cell (MSC) potency using in vitro and in vivo attributes of cells isolated from the bone marrow of age- and sex-matched donors. Adherence to plastic was not indicative of potency
Pablo Hernández-Varas et al.
Nature communications, 6, 7524-7524 (2015-06-26)
Cell-matrix adhesions are central mediators of mechanotransduction, yet the interplay between force and adhesion regulation remains unclear. Here we use live cell imaging to map time-dependent cross-correlations between vinculin-mediated tension and adhesion complex area, revealing a plastic, context-dependent relationship. Interestingly
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Veronika Boczonadi et al.
Nature communications, 5, 4287-4287 (2014-07-06)
The exosome is a multi-protein complex, required for the degradation of AU-rich element (ARE) containing messenger RNAs (mRNAs). EXOSC8 is an essential protein of the exosome core, as its depletion causes a severe growth defect in yeast. Here we show
Pelin Sahlén et al.
Genome biology, 16, 156-156 (2015-08-28)
Although the locations of promoters and enhancers have been identified in several cell types, we still have limited information on their connectivity. We developed HiCap, which combines a 4-cutter restriction enzyme Hi-C with sequence capture of promoter regions. Applying the
資料
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLC