certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 1
Jan Code
76523-BULK:
76523-VAR:
76523-1G:
76523-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック