品質水準
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
L-アミノ酸は、ヤグルマギクの遊離アミノ酸測定の標準物質として使用されています。逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)を用いたSolstitialis weedのサンプル。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品′の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
その他情報
21種L-アミノ酸とグリシン、各1 g
- A7627 L-アラニン
- A5131 LL-アルギニン塩酸塩
- A0884 L-アスパラギン
- A9256 L-アスパラギン酸
- C1276 L-システイン塩酸塩
- C8755 L-シスチン
- G1251 L-グルタミン酸
- G3126 L-グルタミン
- G7126 グリシン
- H8125 L-ヒスチジン塩酸塩
- H5534 トランス-4-ヒドロキシ-L-プロリン
- I2752 L-イソロイシン
- L8000 L-ロイシン
- L5626 L-リシン塩酸塩
- M9625 L-メチオニン
- P2126 L-フェニルアラニン
- P0380 L-プロリン
- S4500 L-セリン
- T8625 L-トレオニン
- T0254 L-トリプトファン
- T3754 L-チロシン
- V0500 L-バリン
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 185, 207-216 (2017-06-04)
The Raman spectra of 20 proteinogenic amino acids were recorded in the solution, glass phase (as drop coating deposition Raman (DCDR) samples) and crystalline forms in the wide spectral range of 200-3200cm
HPLC determination of free nitrogenous compounds of Centaurea solstitialis (Asteraceae), the cause of equine nigropallidal encephalomalacia
Toxicon, 46(6), 651-657 (2005)
PloS one, 14(5), e0216622-e0216622 (2019-05-10)
The role of glutathione (GSH) in eukaryotic cells is well known. The biosynthesis of this γ-glutamine tripeptide is well studied. However, other γ-glutamyl peptides were found in various sources, and the pathways of their formation were not always clear. The
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 80(13-15), 641-650 (2017-05-20)
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. (Asteraceae) is a highly disseminated plant species with ruderal and persistent growth. Owing to its advantageous agronomic properties, C. myconis might have industrial applications. However, this species needs to be comprehensively characterized before any potential use.
Archives of biochemistry and biophysics, 472(1), 26-33 (2008-02-12)
Using a redox-inert methyl acceptor, we show that betaine-homocysteine S-methyltransferase (BHMT) requires a thiol reducing agent for activity. Short-term exposure of BHMT to reducing agent-free buffer inactivates the enzyme without causing any loss of its catalytic zinc. Activity can be
資料
カスタムでのペプチド合成を選択する際には、その設計過程でいくつかの重要な要素を検討する必要があります。検討事項には、配列長、溶解度、配列安定性などがあります。
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.