Merck
605875
Sigma-Aldrich
Cholesterol-4-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC26H46O
分子量:
387.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
密度
1.070 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4[13CH2][C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-CHMPPTJKSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605875-BULK:
605875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)