Merck
52017
Supelco
3-ヒドロキシ酪酸
analytical standard
別名:
(±)-3-ヒドロキシブタン酸, DL-β-ヒドロキシ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2COOH
分子量:
104.10
Beilstein:
773861
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.4390-1.4450
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Tissue engineering: used in tissue engineering scaffolds(Singaravelu et al., 2024).
  • Metabolic Effects of Diabetes Treatments:To study the metabolic effects of diabetes treatments, particularly SGLT2 inhibitors and metformin, in diabetic mice, showcasing its role in diabetes management(Harada et al., 2024).
  • Serum Metabolomic Signature in Cats: As a biomarker for the nutritional status and energy restriction effects in the fasted serum metabolomic signature of lean and obese cats(Grant et al., 2024).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
52017-50MG:
52017-BULK:
52017-VAR:
52017-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)