Merck
53086
Supelco
(S)-3-ヒドロキシ酪酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1720567
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53086-10MG:
53086-BULK:
53086-VAR:
53086-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)