Merck
54920
Sigma-Aldrich
(R)-3-ヒドロキシ酪酸
≥98.0% (T)
別名:
(3R)-3-ヒドロキシブタン酸, (3R)-ヒドロキシ酪酸塩, 3R-ヒドロキシブタン酸, D-β-ヒドロキシ酪酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O3
CAS番号:
分子量:
104.10
Beilstein:
1720568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −25±1°, c = 6% in H2O
mp
49-50 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI Key
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-3-ヒドロキシ酪酸は、様々なヒドロキシアルカン酸と反応させることにより、コポリマーの調製に使用できます。1 また、(3R,4R)-4-アセトキシ-3-[(R)-1-(ホルミルオキシ)エチル]-2-アゼチジノンの調製にも使用できます。2
その他情報
重要なキラル出発物質;アルデヒドと環状アセタ-ルを経由する2-,3-,4-位のエナンチオ選択的反応;(R)-β-ブチロラクトンの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
54920-VAR-F:
54920-1G-F:
54920-5G-F:
54920-INTR-F:
54920-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D. Seebach et al.
Modern Synthetic Methods, 4, 125-125 (1986)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4763-4763 (1988)
A. Griesbech et al.
Helvetica Chimica Acta, 70, 1320-1320 (1987)
Jin Hee Kim et al.
Diabetes, obesity & metabolism (2018-11-09)
To investigate sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor (SGLT2i)-induced changes in ketogenic enzymes and transporters in normal and diabetic mice models. Normal mice were randomly assigned to receive either vehicle or SGLT2i (25 mg/kg/d by oral gavage) for 7 days. Diabetic mice were treated
J L Hansen et al.
Clinical chemistry, 24(3), 475-479 (1978-03-01)
Methods are described for direct assays of lactate, pyruvate, beta-hydroxybutyrate, and acetoacetate in plasma with the GEMSAEC centrifugal analyzer. The methods for lactate, beta-hydroxybutyrate, and acetoacetate are kinetic and ratiometric, eliminating the need for specimen-blank assays. The pyruvate method is