戻る
BRAND
®
graduated cylinder, PMP
Products
製品区分
cylinders (8)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
メーカー
高さ(mm)
製品の絞り込み
Showing 1-8 of 8
比較する
製品番号
詳細
価格
Z327476
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 1,000 mL, tol. accuracy: 5 mL, subdivision, 10 mL
表示
価格を表示
Z327263
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 10 mL, tol. accuracy: 0.08 mL, subdivision, 0.2 mL
表示
価格を表示
Z327379
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 100 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
表示
価格を表示
Z327409
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
表示
価格を表示
Z327344
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 50 mL, tol. accuracy: 0.4 mL, subdivision, 1 mL
表示
価格を表示
Z327301
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
表示
価格を表示
Z327433
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 500 mL, tol. accuracy: 2.0 mL, subdivision, 5 mL
表示
価格を表示
Z327506
BRAND
®
graduated cylinder, PMP,
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL