Merck
Z327409
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 250 mL, tol. accuracy: 0.8 mL, subdivision, 2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 2 mL
メーカー/製品名
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.8 mL
容積測定範囲
250 mL
H
315 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PLASTIBRANDクラスA+のメスシリンダーは、DIN 12681で要求される誤差限界より20%低い誤差を達成しています。PMP製、透明、高さのある形状、青地の目盛付きで、規格適合性が証明されています。
DIN 12681とISO 6706に準拠しています。受用の目盛です。バッチ証明が1部付属しています。121°Cまでの温度に曝しても(オートクレーブ)、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR35148 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG