戻る
超水素化
®
溶液
ニックネーム:
リチウムトリエチルボロヒドリド 溶液
化学式:
Li(C
2
H
5
)
3
BH
CAS番号:
22560-16-3
分子量:
105.94
Products
出荷
即日発送 (1)
ブランド
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物理的形状
品質レベル
試薬の種類
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
179728
超水素化
®
溶液,
1.0 M lithium triethylborohydride in THF