Merck
HPLCによる4-ベンジル-2-オキサゾリジノンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
HPLCによる4-ベンジル-2-オキサゾリジノンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec®CHIROBIOTIC®TAG Chiral HPLC Column(キラルHPLCカラム)
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
製品番号
詳細
価格
(S)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
99%
(R)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
1 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in methanol