Merck
300977
Sigma-Aldrich
(R)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO2
CAS番号:
分子量:
177.20
Beilstein:
4782551
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
光学活性
[α]18/D +64°, c = 1 in chloroform
mp
88-90 °C
SMILES記法
O=C1N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m1/s1
InChI Key
OJOFMLDBXPDXLQ-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(R)-4-ベンジル-2-オキサゾリジノンは、エナンチオピュアな炭素環式ヌクレオシドの合成の出発物質として使用できます。また、(2R,2′S)-エリスロ-メチルフェニデートのエナンチオ選択的合成におけるキラル補助剤としても使用できます。
HIVプロテアーゼ阻害剤の合成に使用されます。
不斉合成に用いられる汎用性のある不斉補助剤です。最新の総説についてはAldrichimica Actaをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
300977-25G:
300977-BULK:
300977-50G:
300977-5G:
300977-1G:
300977-VAR:
300977-500G:
300977-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient asymmetric approach to carbocyclic nucleosides: asymmetric synthesis of 1592U89, a potent inhibitor of HIV reverse transcriptase.
Crimmins MT and King BW.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 4192-4193 (1996)
Synlett, 4, 679-683 (2004)
Enantioselective synthesis of (2S, 2' R)-erythro-methylphenidate.
Prashad M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 10(18), 3479-3482 (1999)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)