Merck
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO2
CAS番号:
分子量:
163.17
Beilstein:
4308995
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp
131-133 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChI Key
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
Used for α-amino acid synthesis and the preparation of β-lactam antibiotics.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
402451-1G:
402451-5G:
402451-VAR:
402451-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)