分析前処理
試薬の注入
ゲルの再水和
3分
ゲルへのサンプル注入
10分
一次元目:等電点電気泳動
17分
SDS平衡
3分
二次元目:SDS-PAGE
33分
検出
*使用するIEFチップの範囲に応じてampholyteを選択してください。40%濃度のampholyteは1 μLを加えてください。100Xのampholyteは2 μLを加えてください。
- SDS-PAGEの前のタンパク質の平衡用にEquilibration Bufferを調製してください。
Auto2D®のサンプル調製
タンパク質サンプルをステップ3に従って調製したWorking Rehydration Solutionに溶解します。サンプルはWorking Rehydration Solutionで2倍以上に希釈して、目的のタンパク質濃度にし、塩濃度を下げてください。
塩濃度が高いと等電点電気泳動中のタンパク質分離に影響して、電流が100 μAを超えることがあります。高塩濃度のサンプルは次のいずれかの方法で脱塩してください。
- TCA/アセトン沈殿後にWorking Rehydration Solutionで再懸濁
または - スピンカラムを用いたバッファー交換
または - Auto2D®を用いた脱塩プロトコル(詳細はオンラインのユーザーガイドをご覧ください)
注記:タンパク質の再懸濁中、タンパク質を37℃を超えて加熱しないでください。
タンパク質を定量します。2次元電気泳動には0.1~100 μgのタンパク質をロードできます。タンパク質の適量は検出方法とサンプルの複雑さによって異なります。次のタンパク質量をまず試してから、個別のサンプルに応じて最適な量を決定してください。
- Coomassie™ Brilliant Blue染色:50 μg
- 蛍光染色:10 μg
- 銀染色:5 μg
- 蛍光pre-labeling:3 μg
Solution Chipにロードしたタンパク質の量に応じて、タンパク質分離にS、M、Lのどのレシピを使うかを決定してください。
装置にアプライするサンプル量は13~15 μLです。サンプルは必要に応じてWorking Rehydration Solutionで希釈してください。
RECIPE NAME → LOAD → OK → EXITを選択します。
注記:使いたいレシピ名が画面右上に表示されていることを確認してください。
- チップの陽極側にある白いテープをはがします。
- チップの陰極側にあるプラスチックのカバーを慎重に取り外します。
- 陽極と陰極のバッファーウェルを蒸留水で優しくすすぎます。ペーパーワイプを用いてチップ上部から液体を拭き取ります。この際、チップの陰極側にある薄く細長いゲルに傷をつけないように気をつけます。
チップをトレイに挿入
Auto2D®のタッチスクリーンで OPEN → OKを選択します。
トレイが開いたら、PAGEチップ(水色のライン)を陽極側を手前にして置きます。Solution Chip Plus(濃青色のライン)をPAGEチップの上に、角の取れた側を手前にして置きます。
溶液のアプライ
- Cathode Buffer、4,500 μL
- 蒸留水、4,500 μL
- Anode Buffer、4,000 μL
- Working Equilibration Buffer
- 700 μL
- 700 μL(オプション)
- Working Rehydration Solution、100 μL
- サンプル、13~15 μL
- ろ紙と水* 各5 μL
*湿らせたろ紙を塩の吸い取り紙として使用してください。高塩濃度のタンパク質サンプルの分離の際にろ紙を使用することは、Auto2D® Plusプログラムを用いるときは推奨、Auto2D®脱塩プログラムを用いるときは必須です。ろ紙は厚み0.2~0.3 mm、サイズは8 mm x 4 mmとしてください。
Electrode Chip Plusのセット
▼を手前側にします。
IEFチップ
IEFチップの保護フィルムを取り除きます。
IEFチップを、Electrode Chip Plusに白い点で示されているスロットに挿入します。
「電気泳動の開始」前に以下のことを確認してください。
- Electrode Chip Plusは、陽極、陰極チェンバー以外は濡れていない。
- PAGEチップの陰極側にある透明なカバーは取り外してある。
- 必要なところに溶液が加えられている。
電気泳動の開始
CLOSE → OK → START → OKを選択します。
電気泳動が始まります。
電気泳動の後
ゲルの取り外し
OK → OPEN → OKを選択します。
- IEFチップとSolution Chip Plusを取り外し、残りの溶液を廃棄します。「廃棄」セクションをご覧ください。
- PAGEチップを取り外し、蒸留水で洗浄します。
- スパチュラでカセットを開けます。
- ゲルの角のひとつに小さい切り込みを入れてゲルの向きの印をつけます。こうすることで塩基性側と酸性側、高分子量側と低分子量側を見分けやすくなります(下図参照)。
クリーンアップ
使用後直ちに Electrode Chip Plusを蒸留水で洗浄し、自然乾燥させます。
電源オフ
MENU → EXIT APPLICATION → OK → SYSTEM/OS SHUT DOWN → OK を選択します。
装置背面のスイッチをオフにします。
注記:装置内部に結露が見える場合は、電源をオフにする前にトレイをしばらく開放しておき、内部を乾燥させてください。
廃棄
サンプルに触れたキットの構成品は、生物廃棄物として廃棄してください。その他の資材は、該当する国際規制、国や地方自治体の規制に従って廃棄してください。危険有害性情報については構成品の安全データシートをご覧ください。